Learn More
Fibrinogen gamma chain Mouse anti-Human, Clone: 2B2B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66158-1-IG-20UL
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 16897775
  • 145.00€ / 20µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The protein encoded by this gene is the gamma component of fibrinogen, a blood-borne glycoprotein comprised of three pairs of nonidentical polypeptide chains. Following vascular injury, fibrinogen is cleaved by thrombin to form fibrin which is the most abundant component of blood clots. In addition, various cleavage products of fibrinogen and fibrin regulate cell adhesion and spreading, display vasoconstrictor and chemotactic activities, and are mitogens for several cell types. Mutations in this gene lead to several disorders, including dysfibrinogenemia, hypofibrinogenemia and thrombophilia. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.
Tekniske data
Tekniske data
Fibrinogen gamma chain
Monoclonal
1.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02679
FGG
Fibrinogen gamma chain Fusion Protein Ag8817
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgM
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
2B2B8
Unconjugated
FGG
FGG, fibrinogen gamma chain
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2266
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.