Learn More
Fibronectin/Anastellin Mouse, Clone: TV-1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-32849-0.1MG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18158262
  • 507.00€ / 0.10mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Fibronectin Monoclonal specifically detects Fibronectin in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fibronectin
Monoclonal
Unconjugated
PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
CIGDKFZp686O13149, Cold-insoluble globulin, DKFZp686F10164, DKFZp686H0342, DKFZp686I1370, fibronectin, fibronectin 1, FNFINC, FNZ, GFND2ED-B, LETSGFND, migration-stimulating factor, MSF
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Fibronectin is a soluble dimeric glycoprotein of 440kDa, which is present in cells, extracellular matrix, and blood. This MAb reacts with the cellular as well as plasma form of fibronectin. Reportedly, after iv administration, this MAb localizes to tumor vessels where it binds to the underlying basement. Epitope recognized by this antibody is not accessible in normal tissues to the circulating MAb indicating that it can be used to specifically target tumor vessels in vivo. TV-1 is reportedly useful for delivering vasoactive agents to tumors to induce increased vascular permeability or blood flow prior to treatment with chemotherapeutic drugs or MAbs.
Store at 4C.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TV-1
Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml
P02751
FN1
T-cell lymphoma biopsy
0.1 mg
Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
2335
Human, Mouse, Rat, Pig
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado