Learn More
Fibulin 1 Antibody (CL0337) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52918CL1
Product Code. 30293096
  • 1175.00€ / 0.10mL
Description
Fibulin 1 Monoclonal antibody specifically detects Fibulin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Fibulin 1
Monoclonal
CoraFluor 1
FBLN, FIBL1, FIBL-1, fibulin 1, fibulin-1
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23142, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer
2192
Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL0337
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt