Learn More
FICD Monoclonal Antibody (OTI3E3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA802903
Description
The function remains known.Specifications
| FICD | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BVA6 | |
| FICD | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 61-265 of human FICD produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3E3 | |
| Unconjugated | |
| FICD | |
| HIP13, HYPE, UNQ3041 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11153 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.