Learn More
FICD Monoclonal Antibody (OTI3G3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifications
| Antigen | FICD |
|---|---|
| Clone | OTI3G3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17541713
|
Origene Technologies
TA802902S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17521713
|
Origene Technologies
TA802902 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
FICD Monoclonal antibody specifically detects FICD in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| FICD | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q9BVA6 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3G3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 11153 | |
| Primary |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.