Learn More
Beschreibung
Quickly and easily make labels for chemicals, bottles, shelves and equipment using this Fisher Scientific™ Lab Label Maker. Easy-Peel™ perforation allows the label backing to be removed quickly and efficiently.
- Self-adhesive colored tape
- Sticks powerfully to any surface including glass, plastic, metal, rubber, or wood
- Raised white letters on 0.375 in. (9mm) wide tape
- Readable from 8 ft.
- Easy to operate: Dial a letter, squeeze the handle and pull a lever to cut the tape
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Lab Label Maker |
| For Use With (Application) | Chemicals, bottles, shelves and equipment |
| Weight (Metric) | 0.05 kg |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.