Learn More
Cytiva Fluor Carbon Rubber O-ring
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Size:
11.3 x 2.4mm
13.1 x 1.6mm
Unit Size:
Each
Pack of 5
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 5/Pk. |
| Product Type | O-Ring |
| Material | Fluor Carbon Rubber |
| Max. Pressure | 40bar |
| Size | 11.3 x 2.4mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur