Learn More
Fluoxetine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 56296-78-7 |
| Analyte or Component Names | Fluoxetine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H18 F3 N O . Cl H |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?