Learn More
STEMCELL Technologies (±)-Flurbiprofen
Beschreibung
- (±)-Flurbiprofen is a cell-permeable and non-steroidal anti-inflammatory agent
- It is a potent non-selective inhibitor of cyclooxygenase (COX) with EC50 = 0.1 and 0.4 μM for the inhibition of recombinant human COX-1 and COX-2, respectively (Gierse et al.)
- Maintains self-renewal and pluripotency in hESC cells grown in conditions that induce differentiation (Bhanu et al.; Desbordes et al.)
- Inhibits tumor growth in models of prostate cancer, familial adenomatous polyposis, and brain cancer (King, Jr & Khalili; Grubbs et al.; Wechter et al.; Zemskova et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 5104-49-4 |
| Synonym | Ansaid |
| Quantity | 5 g |
| Molecular Formula | C15H13FO2 |
| Purity | ≥99% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?