Description
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Fluridone |
| CAS | 59756-60-4 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Density | 0.358 g/cm3 |
| Beilstein | 1547990 |
| Color | Colorless |
| Melting Point | 154°C to 155°C |
| Molecular Weight (g/mol) | 329.32 g/mol |
| Quantity | 100 mg |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?