Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Lysine (Boc), 10/Pk.
Código de producto. 15943264 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
433A Peptide Synthesizer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
15943264 433A Peptide Synthesizer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15943264 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 410642
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
These are Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer.
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Content And Storage Each package contains 10 cartridges.
For Use With (Equipment) 433 A Peptide Synthesizer
For Use With (Application) Protein Sequencing & Peptide Synthesis
Product Type Peptide Synthesis Reagents
Quantity 10 Ea.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.