Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | FoxP3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | FOXP3/8277R |
| Conjugate | DyLight 405 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?