Learn More
Eppendorf™ Freezer Rack: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 series (3-comp., Std),
Descrizione
Freezer Rack: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740 series (3-compartment, Standard), 5 in/127 mm, drawer, stainless steel- Rack for 127 mm/5 in boxes (15/50 mL conical tubes)- Max. box size [mm]: 136 x 136- Drawer rack- Ext. dimensions of rack (DxWxH) [mm]: 580 x 140 x 414 (22.8 x 5.5 x 16.3 in)- Max. box number per rack: 12 (3 x 4)- Stainless steel- For ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)- For ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)
Specifica
Specifica
| Product Type | Freezer Rack |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.