Learn More
Fucose Mutarotase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen Fucose Mutarotase
Dilution ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18613788
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-00239-100ul
100 μg
326.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18682399
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-00239-50ul
50 μg
216.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
Fucose Mutarotase Polyclonal antibody specifically detects Fucose Mutarotase in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Fucose Mutarotase
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
C10orf125, chromosome 10 open reading frame 125, FucM, fucose mutarotase, FUCU
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Fucose Mutarotase (Accession#: A2VDF0-1; Met1-Leu154)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
282969
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado