Learn More
Invitrogen™ Galectin 7 Monoclonal Antibody (950756)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560970
Product Code. 30534905
  • 429.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. Differential and in situ hybridization studies indicate that this lectin is specifically expressed in keratinocytes and found mainly in stratified squamous epithelium. A duplicate copy of this gene (GeneID:653499) is found adjacent to, but on the opposite strand on chromosome 19.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Galectin 7
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P47929
LGALS7, LGALS7B
E.coli-derived recombinant human Galectin-7, Ser26-Phe136.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
950756
Unconjugated
LGALS7
GAL7; Gal-7; galectin 7; galectin 7B; galectin-7; galectin-7B; HKL-14; keratinocyte lectin 14; lectin galactoside-binding soluble 7; lectin, galactose binding, soluble 7; lectin, galactoside binding soluble 7; lectin, galactoside binding soluble 7B; lectin, galactoside-binding, soluble, 7; lectin, galactoside-binding, soluble, 7B; LGALS7; LGALS7A; LGALS7B; p53-induced gene 1 protein; p53-induced protein 1; PI7; Pig1
Mouse
Protein A/G
RUO
3963, 653499
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.