Läs mer
Galectin 9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifikationer
Antigen Galectin 9
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16837954
Visa dokument
Proteintech
17938-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
16827954
Visa dokument
Proteintech
17938-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. The protein encoded by this gene is an S-type lectin. It is overexpressed in Hodgkin′s disease tissue and might participate in the interaction between the H&RS cells with their surrounding cells and might thus play a role in the pathogenesis of this disease and/or its associated immunodeficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Specifikationer
Specifikationer
Galectin 9
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O00182
3965
Galectin 9 Fusion Protein Ag12209
Primary
-20°C
LGALS9
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Ecalectin, Gal 9, Galectin 9, HUAT, LGALS9, LGALS9A, Tumor antigen HOM HD 21
LGALS9
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.