Learn More
GAPDH Antibody (CL3266) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-59779AF594
Código de producto. 30291057
  • 748.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GAPDH Monoclonal antibody specifically detects GAPDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GAPDH
Monoclonal
Alexa Fluor 594
aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04406, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
2597
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL3266
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado