Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Deactivated Inlet Liner Splitless Straight-Through Liner Quartz Wool For Agilent 7890
Beskrivelse
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Agilent Technologies instruments
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | GC Inlet Liner, Split / Splitless Quartz, Straight-Through Inlet Liner |
| Length (Metric) | 78.5 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 2 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 6.1 mm |
| For Use With (Equipment) | Agilent Technologies Instruments |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?