Learn More
Invitrogen™ GCLC Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4860)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00€ - 564.00€
Specifications
Antigen GCLC
Clone 24GB4860
Content And Storage -20°C
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275768
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557408
100 μL
564.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30274790
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557409
20 μL
198.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
GCLC Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase is the first rate-limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. This locus encodes the catalytic subunit, while the regulatory subunit is derived from a different gene located on chromosome 1p22-p21. Mutations at this locus have been associated with hemolytic anemia due to deficiency of gamma-glutamylcysteine synthetase and susceptibility to myocardial infarction.
Spezifikation
Spezifikation
GCLC
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Gclc
cb1049; D9Wsu168e; EGK_15023; fe36e11; gamma GCS-HS; gamma-ECS; Gamma-glutamylcysteine synthetase; gamma-glutamylcysteine synthetase heavy subunit; GCL; Gclc; GCS; GCS heavy chain; Ggcs-hs; GLCL; GLCLC; GLCL-H; glutamate-cysteine ligase catalytic subunit; Glutamate--cysteine ligase catalytic subunit; glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit; Glutamylcysteine gamma synthetase light chain; wu:fe36e11
Gclc
Primary
Affinity chromatography
24GB4860
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P19468, P48506, P97494
14629, 25283, 2729
Recombinant protein of human GCLC (aa 1-300).
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt