Learn More
GDF-15 Antibody (CL0328) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-52917H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GDF-15 Monoclonal antibody specifically detects GDF-15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| GDF-15 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDFGDF-15, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGFBPTGF-beta | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q99988, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Hepatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 9518 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0328 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur