missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gefarnate (Mixture of Isomers), TRC

Produktkod. 30135003
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30135003 500 mg 500mg
30132620 2.5 g 2.5g
30008085 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG303500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51-77-4
Molecular Formula C27 H44 O2
Molecular Weight (g/mol) 400.64
Synonym 4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimethyl-, (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl ester, (4E,8E)-, 4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimethyl-, (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (4E,8E)- (9CI), 4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimethyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E,E,E)- (8CI), 5,9,13-Trimethyl-4,8,12-tetradecatrienoic acid 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Alsanate, Arsanyl, DA 688, Dixnalate, Gefanil, Gefarnate, Gefarnil, Gefarnyl, Gefulcer, Geranyl farnesylacetate, Osteol, Salanil, Zackal, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl 5,9,13-trimethyl-4,8,12-tetradecatrienoate
IUPAC Name [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] (4E,8E)-5,9,13-trimethyltetradeca-4,8,12-trienoate
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)OC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C

Specifikationer

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H44O2/c1-22(2)12-8-14-24(5)16-10-17-25(6)18-11-19-27(28)29-21-20-26(7)15-9-13-23(3)4/h12-13,16,18,20H,8-11,14-15,17,19,21H2,1-7H3/b24-16+,25-18+,26-20+
Formula Weight 400.3341
Chemical Name or Material Gefarnate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.