Learn More
Melford Gentamicin Sulfate
Descrizione
Gentamicin Sulfate is an aminoglycoside antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the bacterial ribosome.
It is frequently used as a selective agent in culture media to isolate bacteria that are sensitive to this antibiotic. Its inclusion in culture medium allows for the specific growth of bacteria lacking resistance to gentamicin.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Gentamicin Sulfate |
| CAS | 1405-41-0 |
| Quantity | 5 g |
| Molecular Formula | C21H43N5O7-H2SO4 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.