Learn More
Geranic acid, 98% (sum of isomers)
Código de producto. 11443028
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11443028 100 g 100g
11433028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11443028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18750.22
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 459-80-3 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 459-80-3
Molecular Formula C10H16O2
Molecular Weight (g/mol) 168.24
MDL Number MFCD00036493,MFCD20542837
InChI Key ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Synonym geranic acid, 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, decaprenoic acid, trans-geranic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-2e,6-octadienoic acid, neric acid, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, nerolic acid
PubChem CID 5275520
ChEBI CHEBI:67264
IUPAC Name (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C(O)=O
Especificaciones
Density 0.955
Boiling Point 249°C to 251°C
Flash Point 133°C (271°F)
Linear Formula (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
Refractive Index 1.484
Quantity 100 g
Beilstein 1763804
Formula Weight 168.24
Percent Purity ≥90%
Chemical Name or Material Geranic acid, sum of isomers
compliance-icons
Nombre del producto
  • Geranic acid
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Geranic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.