Learn More
Globe Scientific Snap Caps with Single Thumb Tab For 16mm Tubes
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Made of Low-density polyethylene
- Maintains tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures
- One thumb tab allows more tubes to be stacked closely and for easy removal of cap
- Assorted colors available for sample identification purposes
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | Single thumb tab |
| Product Type | Snap Cap |
| Material | LDPE |
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | 16 mm glass and evacuated blood collection tubes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?