Learn More
GLRA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13831-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16852224
  • 145.00€ / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Glycine is an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. The glycine receptor (GlyR) is a member of the nicotinic acetylcholine receptor of ligand-gated ion channels. This receptor has important roles in a variety of physiological processes, especially in mediating inhibitory neurotransmission in the spinal cord and brain stem. GlyR is a pentameric receptor comprised of alpha and beta subunits. Four alpha-subunits (GLRA1, GLRA2, GLRA3, GLRA4) and one beta-subunit (GLRB) of GlyR have been identified.
Especificaciones
Especificaciones
GLRA2
Polyclonal
Unconjugated
GLRA2
GLR, GLRA2, glycine receptor, alpha 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
237213, 24397, 2742
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P22771, P23416, Q7TNC8
GLRA2
GLRA2 Fusion Protein Ag4743
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado