Learn More
Glypican 3 Antibody (CL12711) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-18542APC
Codice prodotto. 30291347
  • 770.00€ / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Glypican 3
Monoclonal
APC
DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P51654, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
2719
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12711
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato