Learn More
R&D Systems™ GNF 5837
Description
Potent pan-Trk inhibitor. Displays antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays (IC50 values are 7, 9 and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively). Exhibits selectivity for Trk receptors over a range of kinases, with some activity at PDGFR and c-Kit (IC50 values are 0.87 and 0.91 μM respectively). Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 535.49 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 535.50 |
| Chemical Name or Material | GNF 5837 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?