Learn More
Beskrivning
IgG2c Polyclonal antibody specifically detects IgG2c in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG2c |
| Applications | Western Blot, ELISA, Dot Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) |
| Host Species | Goat |
| Immunogen | Pools of purified homogenous IgG2c isolated from pooled rat serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Ion exchange chromatography |
| Quantity | 10 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?