Learn More
GOLM1 Rabbit anti-Human, Clone: 5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00€ - 552.00€
Specifications
Antigen GOLM1
Clone 5
Dilution ELISA 1:5000-1:10000
Applications ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18298396
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-90163-50UL
50 μg
367.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
18267687
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-90163-100UL
100 μg
552.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
GOLM1 Monoclonal specifically detects GOLM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
GOLM1
ELISA 1:5000-1:10000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
bA379P1.3, FLJ23608, golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2C9orf155, golgi protein, 73-kD, GOLPH2 FLJ22634, GP73, GP73 chromosome 9 open reading frame 155, PSEC0257
Recombinant Human GOLM1 protein
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
5
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
0.2 um filtered solution in PBS
51280
IgG
Protein A purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato