Learn More
Invitrogen™ GPR158 Monoclonal Antibody (1027604)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560874
Product Code. 30533760
  • 399.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Orphan receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GPR158
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and no preservative
Q5T848
GPR158
Human embryonic kidney cell HEK293-derived human GPR158 protein, Ala24-Gln411.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1027604
Unconjugated
GPR158
5330427M13Rik; G protein-coupled receptor 158; Gpr158; KIAA1136; mKIAA1136; Probable G-protein coupled receptor 158
Mouse
Protein A/G
RUO
57512
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt