Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 4.78mm
Código de producto. 11349707
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 Pieces
2 Pieces
50 Pieces
missing translation for 'unitSize':
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
11349707 50 Pieces Pack of 50
11335999 2 Pieces Pack of 2
11345999 10 Pieces Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11349707 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 042050.KD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Mineral
Diameter (Metric) 4.78 mm
Grade Grade 25
Quantity 50 Pieces
Specimen Type Sapphire Sphere
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.