Learn More
IKA™ Grinding Chambers
Shop All IKA Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
80 mL
250 mL
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Product Type | Grinding Chamber |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| For Use With (Equipment) | Compatible with A11 basic analytical mill |
| Material | Polycarbonate |
| Material (Secondary) | Stainless Steel Inlet |
| Model | A11.4 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering