missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Guanidine Hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 19244-98-5 |
| Molecular Formula | CH6BrN3 |
| MDL Number | MFCD03094062 |
| Quantity | 25 g |
| SMILES | NC(N)=N.[H]Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.98 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | Guanidine Hydrobromide |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?