Learn More
R&D Systems™ H3N2 Hemagglutinin (ACU79871.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18771767
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18771767 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18771767 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10µg
    Save 37.39€
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene Hemagglutinin/HA Peptide
Accession Number ACU79871.1
Concentration 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1714 bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Influenza A Virus H3N2
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.