Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: DX Termination
Product Code. 10531083
Click to view available options
Volume (Metric):
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Diameter (Metric) Inner:
0.729 mm
1.03 mm
1.46 mm
2.3 mm
3.26 mm
4.61 mm
Diameter (Metric) Outer:
7.75 mm
9.02 mm
Max. Pressure:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Unit Size:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10531083
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 81226
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • Diluter (DX) - This termination is designed for MICROLAB 500 Diluters/Dispensers and features a side port connector.
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Material Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diameter (English) Inner 0.128 in.
Diameter (English) Outer 0.305 in.
Diameter (Metric) Inner 3.26 mm
Diameter (Metric) Outer 7.75 mm
Includes Instrument plunger stop
Product Type Gastight Syringe
Max. Pressure 700 psi
Max. Temperature (English) 239°F
Max. Temperature (Metric) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Model 1750
Needle Point Number No Needle Included
Quantity Ea.
Volume (Metric) 500 μL
For Use With (Equipment) Microlab 500 Diluters/Dispensers
Connection Type Luer Lock
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado