Learn More
3M™ Hazardous Spill Response Kit
Codice prodotto. 17119350
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (L x W):
1040 x 640 mm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (L x W) Dimensione della confezione
17119350 1040 x 640 mm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17119350 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100090072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4065.00€
    2519.44€ / 1 sets
    Save 1545.56€
    38% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ensures that all necessary products are easily accessible should a spill occur. Quick clean up of hazardous chemical spills is crucial in an emergency situation. Includes a selection of 3M™ Chemical Sorbents in various formats, in addition to clean up bags.
  • Ideal for rapid response clean up of hazardous chemicals and non-aggressive liquid spills
  • Designed to absorb and contain small spills or leaks
  • Fast, effective containment and clean-up
  • Easy to dispose off
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Spill Response Kit
For Use With (Application) Hazardous chemicals and non-aggressive liquid spills
Model HSRK-210
Packaging Quantity 1 Ea.
Dimensions (L x W) 1040 x 640 mm
Length (Metric) 1040 mm
Width (Metric) 640 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.