missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Head Harness with Air Duct

Catalog No. 15819644 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Color: Black
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No.
15819644 Color: Black
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15819644 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000044403

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

3M™ Head Harness with Air Duct is a replacement part for use with protective visors with powered air respirator.

  • For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly
  • Replace worn out or damaged parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Color Black
For Use With (Equipment) Protective visor
Includes Air ducts
Product Type Head harness
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.