Learn More
Abcam Heparin Beads 6FF
Product Code. 32119833 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Unit Size:
100mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32119833 1 mL 1mL
32111688 5 mL 5mL
32112566 100 mL 100mL
32115482 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 32119833 Supplier Abcam Supplier No. ab3190951mL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Suitable for purification of heparin-dependent biomolecules e.g. antithrombin III, coagulation factors and other plasma proteins.
Supplemental Information
  • Ligand: Heparin
  • Basic Beads: 6% Cross-linked agarose beads
  • Particle size: 45μm - 165μm
  • Storage Buffer: 80% PBS, 20% ethanol
  • pH Stability Range: 4-12
  • Maximum pressure: 0.3 MPa
  • Binding Capacity: >20mg DNA polymerase/ml
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Quantity 1 mL
Regulatory Status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.