Learn More
Melford HEPPS
Product Code. 30018344
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018344 25 g 25g
30018342 100 g 100g
30018343 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30018344 Supplier Melford Supplier No. H7506025.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: HEPPS [N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propane sulfonic acid)] [EPPS]
  • CAS Number: 16052-06-5
  • Molecular Formula: C9H20N2O4S
  • Molecular Weight: 252.3
Specifica
Chemical Name or Material HEPPS
CAS 16052-06-5
Quantity 25 g
Molecular Formula C9H20N2O4S
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.