missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexamethyldisilazane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Hexamethyldisilazane |
| CAS | 999-97-3 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C6H19NSi2 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
| IUPAC Name | [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.39 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?