Learn More
HHCB 10 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 mL |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?