Learn More
Beskrivelse
- Maximum temperature: 1600°C
- Maximum outer tube diameter: 80 mm
- Heated length: 230 mm
- Connected load: 7.4 kW
- Electrical connection: 3-phase
- Weight: 50 kg
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller Type | P570 |
| For Use With (Equipment) | Tubes |
| Heated Zone | 750 mm |
| Temperature (Metric) | 1600°C |
| Type | Tube Furnace |
| Diameter (Metric) Process Tube | 80 mm |
| Voltage | 400 V |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?