Learn More
HIRA Antibody (SR1066), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Specifications
Antigen HIRA
Clone SR1066
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18683385
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-22291-100ul
100 μg
449.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18683715
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-22291-50ul
50 μg
338.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
HIRA Monoclonal antibody specifically detects HIRA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Specifications
Specifications
HIRA
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DGCR1DiGeorge critical region gene 1, HIR, HIR (histone cell cycle regulation defective) homolog A (S. cerevisiae), HIR histone cell cycle regulation defective homolog A (S. cerevisiae), TUP1, TUP1-like enhancer of split protein 1, TUPLE1protein HIRA
A synthesized peptide derived from human HIRA (Uniprot #: P54198)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1066
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Chromatin Modifiers, Stem Cells
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
7290
IgG
Affinity purified
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato