Learn More
Histidine Hydrochloride Monohydrate (L-Histidine Hydrochloride Monohydrate), Mikromol™
Description
Histidine Hydrochloride Monohydrate (L-Histidine Hydrochloride Monohydrate)
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Histidine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 5934-29-2 |
| Analyte or Component Names | Histidine hydrochloride monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid;hydrate;hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?