Learn More
Invitrogen™ HLA-A2 Monoclonal Antibody (BB7.2), NovaFluor™ Yellow 570, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 392.00€
Specifications
Antigen HLA-A2
Clone BB7.2
Concentration 0.6 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30056131
View Documents
Invitrogen™
H070T03Y01-A
100 Tests
392.00€
Pack of 100
View alternative products
Save Up to 
»
30055685
View Documents
Invitrogen™
H070T02Y01-A
25 Tests
185.00€
Pack of 25
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
HLA-A2 Monoclonal antibody specifically detects HLA-A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
HLA-A2
0.6 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P04439
3105
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
BB7.2
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 570
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
A29 protein; antigen presenting molecule; Aw-33; Aw-74; DAQB-90C11.16; FLJ26655; HLA A; HLA class I antigen; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-30 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-33 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-74 alpha chain; HLA locus; HLAA; HLA-A; HLA-A locus alpha 2 domain; HLA-A null; HLA-A11; HLA-A33; HLA-Aw33.1; HLA-DQB1; HLA-DRB1; Human leukocyte antigen A; leucocyte antigen A; leukocyte antigen class I-A; major histocompatibility complex, class I, A; MCH class I antigen; MHC 1; MHC class 1 antigen; MHC class I anti; MHC Class I antigen; MHC class I antigen A*30; MHC class I antigen A*33; MHC class I antigen A*74; MHC class I antigen heavy chain; MHC class I antigen HLA-A heavy chain; MHC class I antigen HLA-A33; MHC class I antigen null protein; MHC class I antigene; MHC class II antigen; MHC classI antigen; MHC1; truncated MHC class I antigen
IgG2b κ
Affinity chromatography
HLA-A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt