Learn More
Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt, TRC
Código de producto. 30407830
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30407830 25 g 25g
30408524 5 g 5g
30397126 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30407830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH60150025G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt
Molecular Formula C9 H18 N2 Na2 O6 S2
Quantity 25 g
Synonym Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1
IUPAC Name 2-[4-(2-sodiooxysulfonylethyl)-1,4-diazepan-1-yl]ethylsulfonyloxysodium
Molecular Weight (g/mol) 360.359
Formula Weight 360.04
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.