Learn More
Honeywell™ Fendall Saline Cartridges for Honeywell Pureflow 1000 Portable Emergency Eyewash Stations
Description
Includes
Nozzle assembly, delivery hose, and solution cartridges
- Each cartridge contains 3.5 gal. (13.2L) of saline solution
- Tri-lingual (English, Spanish, French) 24-month cartridge life
Order Info
Each case contains two cartridges.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (English) | 447.99 oz. |
| Capacity (Metric) | 13248.64 mL |
| For Use With (Equipment) | Fendall 1000 Portable Emergency Eyewash Station |
| Includes | Nozzle Assembly, Delivery Hose and Solution Cartridges |
| Product Type | Eyewash Cartridge |
| Weight (English) | 152.1 lb. |
| Weight (Metric) | 69 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?