Learn More
Descrizione
- Simple elastic model provides the user with good support by covering the entirety of their hair
- Possibility of identification by color code
- Intended to be worn by patients and caregivers in the operating room
- Can be used as an object for controlling the environment in HACCP and various other industries
Specifica
Specifica
| Material | Polypropylene |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | Operating Room PPE |
| Certifications/Compliance | Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System |
| Packaging Type | Bag |
| Dimensions (L x W) | 44 x 50 cm |
| Weight (Metric) | 12 g/m2 |
| Construction | Elasticated with Welded Ends |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?