Learn More
STEMCELL Technologies hPSC Genetic Analysis Kit
Beschreibung
- Quickly and cost-effectively detect the 8 most common karyotypic abnormalities reported in human pluripotent stem cells (hPSCs)
- This qPCR-based kit enables the genetic screening of multiple hPSC lines and contains enough material to analyze 20 individual samples in triplicate
- It uses double-quenched probes with a 5-carboxyfluorescein (5-FAM) dye to give superior performance over other, single-quenched probes
- The kit includes qPCR Master Mix, ROX Reference Dye, Buffer, and primer/probe mixes designed to detect the critical minimal regions of the 8 most commonly mutated regions, as well as a primer/probe mix to a control location in the genome
- A genomic DNA control is also provided with demonstrated normal copy number over the regions of interest
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Pluripotent Stem Cells |
| Quantity | 1 Kit |
| For Use With (Application) | Real Time PCR (qPCR) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?