Learn More
R&D Systems™ Human Activin B (NP_002184.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18711017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
18711017 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18711017 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10µg
    Save 42.45€
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Accession Number NP_002184.2
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.